5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
F0515-25G F0515-5G
TCIAF0515-25GEA 148 EUR InStock
TCIAF0515-25G TCIAF0515-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Formule: C₈H₆FNS
MW: 167,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046800
Numéro CAS: 175205-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité