Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nɑ-Fmoc-L-threonine tert-Butyl Ester, Fmoc-Thr-OtBu, (2S,3R)-tert-Butyl 2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoate, Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine tert-Butyl Ester
F0517-1G F0517-5G
TCIAF0517-1GEA 157 EUR InStock
TCIAF0517-1G TCIAF0517-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine-tert-butyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-threonine-tert-butyl ester
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
MW: 397,47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08276378
Numéro CAS: 120791-76-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -11.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité