(1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-1-(methyldiphenylsilyl)ethylene
F0518-1G F0518-5G
TCIAF0518-1GEA 162 EUR InStock
TCIAF0518-1G TCIAF0518-5G
(1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane ≥96.0% (par GC)
(1-Fluorovinyl)methyldiphenylsilane
Formule: C₁₅H₁₅FSi
MW: 242,37 g/mol
Numéro CAS: 257610-49-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité