4-Fluorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
F0540-25G F0540-5G
TCIAF0540-25GEA 442 EUR InStock
TCIAF0540-25G TCIAF0540-5G
4-Fluorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060562
Numéro CAS: 456-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité