Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0604-1G F0604-5G
TCIAF0604-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAF0604-1G TCIAF0604-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₄N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00190888
Numéro CAS: 201002-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité