N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid, N-Fmoc-D-threonine, Fmoc-D-Thr-OH
F0608-1G F0608-5G
TCIAF0608-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAF0608-1G TCIAF0608-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-threonine
Formule: C₁₉H₁₉NO₅
MW: 341,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153365
Numéro CAS: 157355-81-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +17.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité