(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0626-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAF0626-5G TCIAF0626-1G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid
Formule: C₂₁H₂₃N₃O₅
MW: 397,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151943
Numéro CAS: 133174-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité