5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ftorafur, Tegafur, 5-Fluoro-1-(tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
F0635-25G F0635-5G
TCIAF0635-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAF0635-25G TCIAF0635-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Formule: C₈H₉FN₂O₃
MW: 200,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012351
Numéro CAS: 17902-23-7
EINECS: 241-846-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09112
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité