3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0638-25G F0638-5G
TCIAF0638-25GEA 338 EUR InStock
TCIAF0638-25G TCIAF0638-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215834
Numéro CAS: 405-04-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité