1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: PPZ
F0650-1G F0650-100MG
TCIAF0650-1GEA 519 EUR InStock
TCIAF0650-1G TCIAF0650-100MG
1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)-4-methylpiperazine
Formule: C₁₁H₁₃FN₄O₄
MW: 284,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 928830-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité