N-ɑ-Fmoc-N-Trityl-L-histidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0653-25G F0653-5G
TCIAF0653-25GEA 117 EUR InStock
TCIAF0653-25G TCIAF0653-5G
N-ɑ-Fmoc-N-Trityl-L-histidine ≥98.0% (par HPLC)
N-alpha-Fmoc-N-Trityl-L-histidine
Formule: C₄₀H₃₃N₃O₄
Numéro MDL: MFCD00043332
Numéro CAS: 109425-51-6
EINECS: 439-640-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +92.0 to +100.0 deg (C=5, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité