Fluocinolone acetonide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6alpha,9alpha-Difluoro-11beta,16alpha,17alpha,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 16,17-Acetonide
F0657-1G F0657-5G
TCIAF0657-1GEA 181 EUR InStock
TCIAF0657-1G TCIAF0657-5G
Fluocinolone acetonide ≥98.0% (par HPLC)
Fluocinolone acetonide
Formule: C₂₄H₃₀F₂O₆
MW: 452,49 g/mol
Point de fusion: 266°C
Numéro MDL: MFCD00010525
Numéro CAS: 67-73-2
EINECS: 200-668-5
Merck Index: 14,04150
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +100.0 to +106.0 deg (C=1, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité