N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-phenylacetic acid, N-Fmoc-L-α-phenylglycine, Fmoc-Phg-OH, N-Fmoc-L-2-phenylglycine
F0669-1G F0669-5G
TCIAF0669-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0669-1G TCIAF0669-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-2-phenylglycine
Formule: C₂₃H₁₉NO₄
MW: 373,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155632
Numéro CAS: 102410-65-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +78.0 to +84.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité