1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde, 4-(1-Pyrrolidinyl)benzaldehyde
F0679-1G F0679-5G
TCIAF0679-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAF0679-1G TCIAF0679-5G
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine ≥98.0% (par GC)
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015469
Numéro CAS: 51980-54-2
EINECS: 257-570-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité