Fexofenadine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0698-1G F0698-5G
TCIAF0698-1GEA 101 EUR InStock
TCIAF0698-1G TCIAF0698-5G
Fexofenadine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fexofenadine hydrochloride
Formule: C₃₂H₃₉NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00865710
Numéro CAS: 153439-40-8
Merck Index: 14,04068
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité