4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluorobenzofurazan
F0702-1G F0702-5G
TCIAF0702-1GEA 119 EUR InStock
TCIAF0702-1G TCIAF0702-5G
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₆H₃FN₂O
MW: 138,10 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD03425566
Numéro CAS: 29270-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité