4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Fluorobiphenyl-1-ol, 4-(4-Fluorophenyl)phenol, 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-ol
F0704-25G F0704-5G
TCIAF0704-25GEA 218 EUR InStock
TCIAF0704-25G TCIAF0704-5G
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-4'-hydroxybiphenyl
Formule: C₁₂H₉FO
MW: 188,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD01830385
Numéro CAS: 324-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité