Formaldehyde Dimethylhydrazone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0713-1G F0713-5G
TCIAF0713-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAF0713-1G TCIAF0713-5G
Formaldehyde Dimethylhydrazone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Formaldehyde Dimethylhydrazone
Formule: C₃H₈N₂
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point de fusion: -103°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01753011
Numéro CAS: 2035-89-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité