3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal, 4-Fluorocinnamaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
F0722-25G F0722-5G
TCIAF0722-25GEA 184 EUR InStock
TCIAF0722-25G TCIAF0722-5G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde ≥95.0% (par GC)
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03425895
Numéro CAS: 24654-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité