Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TFFH, N-((Dimethylamino)fluoromethylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
F0726-1G F0726-5G
TCIAF0726-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAF0726-1G TCIAF0726-5G
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate ≥97.0% (sur base azote total)
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Formule: C₅H₁₂F₇N₂P
MW: 264,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684443
Numéro CAS: 164298-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité