2-(4-Fluorophényl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0727-1G F0727-5G
TCIAF0727-1GEA 110 EUR InStock
TCIAF0727-1G TCIAF0727-5G
2-(4-Fluorophényl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-(4-Fluorophényl)pyridine
Formule: C₁₁H₈FN
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD06201382
Numéro CAS: 58861-53-3
EINECS: 261-473-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26406b801f496793fbe0529d02bc79a2d48745e1&vid=26406b801f496793fbe0529d02bc79a2d48745e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité