6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0735-25G F0735-5G
TCIAF0735-25GEA 234 EUR InStock
TCIAF0735-25G TCIAF0735-5G
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O
Point de fusion: 306°C
Numéro MDL: MFCD03236724
Numéro CAS: 84163-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité