1H-Pyrrole-3-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole
F0743-25G F0743-5G
TCIAF0743-25GEA 180 EUR InStock
TCIAF0743-25G TCIAF0743-5G
1H-Pyrrole-3-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
1H-Pyrrole-3-carbaldéhyde
Formule: C₁₇H₁₆FN
MW: 253,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075733
Numéro CAS: 93957-49-4
EINECS: 418-790-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité