Fluoxetine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0750-1G F0750-5G
TCIAF0750-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAF0750-1G TCIAF0750-5G
Fluoxetine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fluoxetine hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₈F₃NO·HCl
MW: 345,79 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214288
Numéro CAS: 56296-78-7
EINECS: 260-101-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité