N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-D-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nα-Fmoc-S-trityl-D-cysteine, Fmoc-D-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
F0752-5G F0752-1G
TCIAF0752-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAF0752-5G TCIAF0752-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-D-cysteine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-D-cysteine
Formule: C₃₇H₃₁NO₄S
MW: 585,72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151922
Numéro CAS: 167015-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -19.0 deg (C=1, THF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité