3-Formyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Formylthiophene-2-boronic acid, (3-Formylthiophen-2-yl)boronic acid
F0801-1G F0801-5G
TCIAF0801-1GEA 109 EUR InStock
TCIAF0801-1G TCIAF0801-5G
3-Formyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075679
Numéro CAS: 17303-83-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d83606d6566dfd3f3ae92a1976b11e58514df8&vid=77d83606d6566dfd3f3ae92a1976b11e58514df8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité