Fluorescein-5-maleimide ≥97.0% (par HPLC) (contains 2% N,N-Dimethylformamide at maximum)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0810-25MGEA 118 EUR InStock
TCIAF0810-25MG
Fluorescein-5-maleimide ≥97.0% (par HPLC) (contains 2% N,N-Dimethylformamide at maximum)
Fluorescein-5-maleimide
Formule: C₂₄H₁₃NO₇
MW: 427,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077345
Numéro CAS: 75350-46-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.10 to 3.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité