(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl]-propenal, (E)-3-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)acrylaldehyde, (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]propenal
F0819-25G F0819-5G
TCIAF0819-25GEA 293 EUR InStock
TCIAF0819-25G TCIAF0819-5G
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein ≥98.0% (par GC)
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropylindol-2-yl]acrolein
Formule: C₂₀H₁₈FNO
MW: 307,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840863
Numéro CAS: 93957-50-7
EINECS: 425-370-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité