Fipronil ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
F0822-1G F0822-5G
TCIAF0822-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAF0822-1G TCIAF0822-5G
Fipronil ≥97.0% (par GC)
Fipronil
Formule: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00867812
Numéro CAS: 120068-37-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité