Flubendazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl (5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
F0825-5G F0825-25G
TCIAF0825-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAF0825-5G TCIAF0825-25G
Flubendazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Flubendazole
Formule: C₁₆H₁₂FN₃O₃
MW: 313,29 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD00871999
Numéro CAS: 31430-15-6
EINECS: 250-624-4
Merck Index: 14,04118
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité