6-Fluoro-4-chromanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0831-5GEA 141 EUR InStock
TCIAF0831-5G TCIAF0831-1G
6-Fluoro-4-chromanone ≥98.0% (par GC)
6-Fluoro-4-chromanone
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038654
Numéro CAS: 66892-34-0
EINECS: 266-511-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité