1-(4-Fluorophényl)-2-thiourée ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(4-Fluorophenyl)thiourea, 4-Fluorophenylthiourea
F0836-5G F0836-25G
TCIAF0836-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF0836-5G TCIAF0836-25G
1-(4-Fluorophényl)-2-thiourée ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1-(4-Fluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041180
Numéro CAS: 459-05-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité