Febuxostat ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
F0847-1G F0847-5G
TCIAF0847-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0847-1G TCIAF0847-5G
Febuxostat ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Febuxostat
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃S
MW: 316,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00871598
Numéro CAS: 144060-53-7
Merck Index: 14,03948
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité