N-Formylsaccharin ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0854-5G F0854-25G
TCIAF0854-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0854-5G TCIAF0854-25G
N-Formylsaccharin ≥98.0% (par GC)
N-Formylsaccharin
Formule: C₈H₅NO₄S
Numéro MDL: MFCD23380208
Numéro CAS: 50978-45-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité