Forskolin ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0855-10MG F0855-50MG
TCIAF0855-10MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAF0855-10MG TCIAF0855-50MG
Forskolin ≥95.0% (par HPLC)
Forskolin
Formule: C₂₂H₃₄O₇
Numéro MDL: MFCD00082317
Numéro CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9
Merck Index: 14,02476
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité