N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Cha-OH, N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
F0857-5G F0857-1G
TCIAF0857-5GEA 106 EUR InStock
TCIAF0857-5G TCIAF0857-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine
Formule: C₂₄H₂₇NO₄
MW: 393,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065614
Numéro CAS: 135673-97-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -26.0 deg (C=1,DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité