5-Fluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0859-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0859-1G TCIAF0859-5G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368243
Numéro CAS: 872041-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 115.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité