4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
F0862-5G F0862-1G
TCIAF0862-5GEA 184 EUR InStock
TCIAF0862-5G TCIAF0862-1G
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Fluoro-L-2-phenylglycine
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213799
Numéro CAS: 19883-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +135 to +145 deg (C=1, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité