4-Fluoro-D-2-phenylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-D-Phg(4-F)-OH, (R)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid
F0863-1G F0863-5G
TCIAF0863-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAF0863-1G TCIAF0863-5G
4-Fluoro-D-2-phenylglycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Fluoro-D-2-phenylglycine
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042727
Numéro CAS: 93939-74-3
EINECS: 300-363-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -130.0 to -140.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité