1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-cycloleucine, Fmoc-Cle-OH, 1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid
F0866-1G F0866-5G
TCIAF0866-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAF0866-1G TCIAF0866-5G
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351,40 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074696
Numéro CAS: 117322-30-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité