Formononetin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0868-1G F0868-5G
TCIAF0868-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAF0868-1G TCIAF0868-5G
Formononetin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Formononetin
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00016948
Numéro CAS: 485-72-3
EINECS: 207-623-9
Merck Index: 14,04244
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 256.0 to 260.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité