Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulphonyl)-D-arginine, Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, Nα-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-D-arginine, Nalpha-Fmoc-Nomega-Pbf-D-arginine
F0875-1G F0875-5G
TCIAF0875-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0875-1G TCIAF0875-5G
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
Formule: C₃₄H₄₀N₄O₇S
MW: 648,775 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00237010
Numéro CAS: 187618-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +6.5 deg (C=1、DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité