Formoterol Fumarate hydrate
Fournisseur: TCI
F0881-10MG F0881-50MG
TCIAF0881-10MGEA 81.4 EUR InStock
TCIAF0881-10MG TCIAF0881-50MG
Formoterol Fumarate hydrate
Formoterol Fumarate hydrate
Formule: C₁₉H₂₄N₂O₄·½C₄H₄O₄·xH₂O
MW: 402,45 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03093863
Numéro CAS: 43229-80-7
Merck Index: 14,04245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of 2peaks)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 1.5 to 5.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité