N-Fmoc-β-alanine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-β-Ala-OH P, Fmoc-β-Ala-p-alkoxybenzyl alcohol, N-Fmoc-beta-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-beta-alanine
F0882-5G F0882-25G
TCIAF0882-5GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF0882-5G TCIAF0882-25G
N-Fmoc-β-alanine ≥99.0% (par HPLC)
N-Fmoc-β-alanine
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063328
Numéro CAS: 35737-10-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité