2-Fluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0884-1G F0884-5G
TCIAF0884-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAF0884-1G TCIAF0884-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094311
Numéro CAS: 85070-67-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité