2-Fluoropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoropyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-pyridinol
F0886-1G F0886-5G
TCIAF0886-1GEA 55 EUR InStock
TCIAF0886-1G TCIAF0886-5G
2-Fluoropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112569
Numéro CAS: 174669-74-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité