4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
F0887-1G F0887-5G
TCIAF0887-1GEA 66 EUR InStock
TCIAF0887-1G TCIAF0887-5G
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-3-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025066
Numéro CAS: 453-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité