Fosfomycin disodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0889-5G F0889-25G
TCIAF0889-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAF0889-5G TCIAF0889-25G
Fosfomycin disodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fosfomycin disodium salt
Formule: C₃H₅Na₂O₄P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056853
Numéro CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.5 to -5.5 deg (C=5, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité