4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0892-1G F0892-5G
TCIAF0892-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0892-1G TCIAF0892-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Formule: C₁₃H₉F₂N
MW: 217,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017950
Numéro CAS: 39769-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité