4-Fluoro-N-salicylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0893-1G F0893-5G
TCIAF0893-1GEA 33 EUR InStock
TCIAF0893-1G TCIAF0893-5G
4-Fluoro-N-salicylideneaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-N-salicylideneaniline
Formule: C₁₃H₁₀FNO
Numéro MDL: MFCD00020090
Numéro CAS: 3382-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité